Learn More
Cäsiumbromid, weißes Pulver/kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312018
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumbromid, weißes Pulver/kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312018
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11312018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012928.18
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is applied to make radiation detectors and other measuring devices. Cesium bromide has limited application in the deep IR. Cesium bromide is slightly more amenable to optical working than CsI and is sometimes utilized as a beam splitter component in wideband spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-69-1
Summenformel BrCs
Molekulargewicht (g/mol) 212.81
MDL-Nummer MFCD00010954
InChI-Schlüssel LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24592
IUPAC-Name Caesiumbromid
SMILES [Br-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C
Chemischer Name oder Material Cesium bromide
Schmelzpunkt 636°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 212.81
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6984
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU06K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number012928.18,012928.30
Chargennummer10251927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number012928.18,012928.30
ChargennummerS05K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number012928.18,012928.30
ChargennummerM20I076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012928.18,012928.30
ChargennummerJ11L22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number012928.18,012928.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium bromide
Name des Produkts
Cäsiumbromid, weißes Pulver/kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >