Learn More
Caesiumacetat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334758
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumacetat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334758
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11334758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043095.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.949
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium acetate
Schmelzpunkt 194°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 191.95
Aussehen Off-white crystalline powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW07I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number043095.30,043095.18
ChargennummerU11H079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number043095.30,043095.18
ChargennummerN10I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043095.30,043095.18
ChargennummerF17N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043095.30,043095.18
ChargennummerT24B042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043095.30,043095.18
Name des Produkts
Caesiumacetat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >