Learn More
Caesiumacetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322018
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumacetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322018
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11322018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012929.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium Acetate is used in organic synthesis especially for Perkin reaction; formation of unsaturated cinnamic-type acids by the condensation of aromatic aldehydes with fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3396-11-0
Summenformel C2H3CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.949
MDL-Nummer MFCD00013056
InChI-Schlüssel ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC-Name Cäsium;acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium acetate
Schmelzpunkt 194°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,DMSO.
Formelmasse 191.95
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, cesiumsalt
Name des Produkts
Caesiumacetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >