Learn More
Cäsium, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium |
Namenshinweis | (metals basis) |
UN-Nummer | UN1407 |
Menge | 25 g |
IUPAC-Name | caesium |
Reinheit (%) | 99.98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Mit Vakuumversiegelung in bruchsicheren Ampullen |
Name des Produkts
Cäsium, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur