Learn More
Paragon Scientific™ Zertifiziertes Öl zur Viskositätsprüfung, 10W30
Die Viskositätswerte zertifizierter Viskositätsprüföle wurden für gängige Mischungen getestet und zertifiziert. Diese Prüföle dienen zur Validierung der Leistung von Cold-Crank-Simulator- und kinematischen Viskosimetern durch Messung handelsüblicher Motoröle.
52.00 CHF - 257.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16060192
|
Paragon Scientific™
CVCO10W30 |
500 mL |
52.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16070192
|
Paragon Scientific™
CVCO10W30-5L |
5 L |
257.00 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034
- Kinematische Viskosität mm2/s (cSt) gemäß ASTM D445
- Dichte in g/ml gemäß ASTM D 4052
- CCS dynamische Viskosität mPa.s (cP) gemäß ASTM D5293
- Viskositätsindex gemäß ASTM D2270
- Standardpackungsgröße 500 ml und 5 l erhältlich
- Vollständig rückführbar auf nationale Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
ISO 17025 / ISO 17034 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.