Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Zertifiziertes Kit, Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 40 2692
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13428238
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Kit ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Silikon/PTFE
11.6 mm
1.6 ml
Polypropylen
32 mm
9–425
Microliter
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
1. hydrolytische Klasse
Nr.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziertes Fläschchen-Kit, 9 mm Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum > Innenkonus, UltraBond