Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial fettiger Säure-Methylester (FAME) Standard, Paragon Scientific™
Fettsäuremethylester (FAME)-zertifiziertes Referenzmaterial für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten zur Bestimmung des Gehalts an Fettsäuremethylester (FAME) in mittleren Destillaten – Infrarotspektrometriemethode, EN 14078
Marke: Paragon Scientific CRM-FAGO
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für Gehalt an Fettsäuremethylester (FAME)
- Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
- Zertifiziert durch Ringversuch
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN 1202 | |
250 mL |
Sicherheit und Handhabung
- 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: diesel
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.