Learn More
Fisherbrand™ Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
Reinigung | USP-hochreines Wasser |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Weithalsflasche |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 74 mm |
Menge | 24/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifizierte, partikelarme Weithals-Apothekerflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur