Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 02912312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11714299
  • 414.00 CHF / 12 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Spezifikation
473 ml
Transparent
55 mm
Weiß
Analysenzertifikat
89 bis 400 mm
16 oz.
Kalknatronglas
12/Pckg.
PTFE
Ja
Schraubkappe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer00086079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number02912312
Chargennummer00085651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number02912312
Chargennummer00087582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912312
Chargennummer00084439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912312
Chargennummer00087379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912312
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat > 500 ml (16 oz.)