Learn More
Cerium-Silizid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12014-85-6 | CeSi2 | 196.286 g/mol
102.00 CHF - 405.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12014-85-6 |
---|---|
Summenformel | CeSi2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.286 |
MDL-Nummer | MFCD00168082 |
InChI-Schlüssel | BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cerium silicide, cerium disilicide |
PubChem CID | 6336874 |
IUPAC-Name | bis($l^{2}-silanyliden)cerin |
SMILES | [Si]=[Ce]=[Si] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11318737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035836.06 |
5 g |
102.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035836.14 |
25 g |
405.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cerium silicide is used as a surrogate material to investigate the feasibility of high-energy ball milling and Spark Plasma Sintering (SPS) for the production of uranium silicide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12014-85-6 | |
196.286 | |
BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N | |
6336874 | |
[Si]=[Ce]=[Si] |
CeSi2 | |
MFCD00168082 | |
cerium silicide, cerium disilicide | |
bis($l^{2}-silanyliden)cerin |
Spezifikation
Cerium silicide | |
12014-85-6 | |
Stücke | |
CeSi2 | |
cerium silicide, cerium disilicide | |
BLHYVSKDMXEWHD-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanyliden)cerin | |
6336874 | |
99.9% | |
5.31 g/mL |
1620°C | |
Grau | |
(REO) | |
MFCD00168082 | |
Insoluble in water. | |
[Si]=[Ce]=[Si] | |
196.286 | |
196.29 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-602-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen