Learn More
Cerstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335108
Zum Warenkorb hinzufügen
Cerstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335108
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 11335108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044037.HF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Mylar unter Argon verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-45-1
Summenformel Ce
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
MDL-Nummer MFCD00010924
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, Cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC-Name Cerium
SMILES [Ce]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium rod
Farbe Silber
Namenshinweis ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
UN-Nummer UN1333
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.21g/mm
Form Stange, gegossen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP24L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
ChargennummerZ23K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
ChargennummerY08K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
ChargennummerW23K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
ChargennummerT25K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number044037.DM,044037.DJ,044037.HF
Name des Produkts
Cerstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >