Learn More
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
187.00 CHF - 2705.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-42-5
Summenformel CeO8S2·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 404.29
MDL-Nummer MFCD00149427
InChI-Schlüssel MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC-Name Cerium(4+);Disulfat;Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10276540
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199131000
100 g Kunststoffflasche
187.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10236590
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
199135000
500 g Kunststoffflasche
691.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10743894
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
199130025
2.5 kg Kunststoffflasche
2705.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Mehr anzeigen
Vidéos
Sécurité et traitement
Mehr anzeigen
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis