Learn More
Cer(IV)-Sulfat, konzentrierte Lösung, 0.05 M, (0.05 N), Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
6 AMP
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 13590-82-4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 AMP |
Summenformel | CeO8S2 |
MDL-Nummer | MFCD00148852 |
Synonym | ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate |
InChI-Schlüssel | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | λ⁴-Cerium(4+) Disulfat |
Molekulargewicht (g/mol) | 332.23 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cerium (IV) sulfate, 0.05M, concentrated volumetric solution
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cer(IV)-Sulfat, konzentrierte Lösung, 0.05 M, (0.05 N), Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur