Learn More
Cer(IV)-sulfat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319116
Cer(IV)-sulfat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319116
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11319116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20254.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(IV)-Sulfat ist ein Redox-Indikator und wird in der analytischen Chemie für Redox-Titrationen verwendet. In ionisierter Form wirken Cer-Ionen als starke Oxidationsmittel unter sauren Bedingungen. Es wird auch verwendet, um kugelförmige CeO2-Nanopartikel; Nanopartikel für NO-Reduktionsreaktionen vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünnter Schwefelsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Vermeiden Sie Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13590-82-4
Summenformel CeO8S2
Molekulargewicht (g/mol) 332.23
MDL-Nummer MFCD00148852
InChI-Schlüssel VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159684
IUPAC-Name Cer(4+);disulfat
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) sulfate
Namenshinweis anhydrous
Menge 25 g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,1990
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dilute sulfuric acid.
Formelmasse 332.24
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.91
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberL20254.14,L20254.36,L20254.22
ChargennummerW06K059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberL20254.14,L20254.36,L20254.22
ChargennummerM02K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog NumberL20254.14,L20254.36,L20254.22
ChargennummerX10J064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberL20254.14,L20254.36,L20254.22
ChargennummerR09J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog NumberL20254.14
Name des Produkts
Cer(IV)-sulfat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >