Learn More
Cer(IV) und Perchlorsäure, Ätzlösung, Ce(IV)-Konzentration 0.22 N, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(IV) and Perchloric acid |
Namenshinweis | Etchant Solution |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
UN-Nummer | UN3093 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ce(IV) concentration 0.22N |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cer(IV) und Perchlorsäure, Ätzlösung, Ce(IV)-Konzentration 0.22 N, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur