Learn More
Cer(IV)-oxid, blassgelb, verschiedene Formen (Pulver/Flocken/kristallin/Beads), 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
58.40 CHF - 840.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-38-3 |
---|---|
Summenformel | CeO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.114 |
MDL-Nummer | MFCD00010933 |
InChI-Schlüssel | CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline |
PubChem CID | 73963 |
ChEBI | CHEBI:79089 |
IUPAC-Name | Dioxocer |
SMILES | O=[Ce]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15402087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044960.14 |
25 g |
58.40 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15412087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044960.22 |
100 g |
195.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044960.36 |
500 g |
840.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cerium(IV) oxide is widely applied as a solid electrolyte in fuel cells. It is also used in ceramics and to polish glass and stones. It can also be employed as a co-catalyst in many reactions. It is also used as an antioxidant and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support and to sensitize photosensitive glass. It is utilized to increase specific surface area and inhibit sintering as well as pore size growth at a high temperature by addition with CuO/TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1306-38-3 | |
172.114 | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
73963 | |
Dioxocer |
CeO2 | |
MFCD00010933 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CHEBI:79089 | |
O=[Ce]=O |
Spezifikation
Cerium(IV) oxide | |
Rare Earth Oxides Content | |
Gelb | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010933 | |
Soluble in sulfuric acid and nitric acid. Insoluble in water. | |
O=[Ce]=O | |
172.114 | |
CHEBI:79089 | |
7.132 g/cm3 at 20°C |
2600°C | |
1306-38-3 | |
Pulver | |
CeO2 | |
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline | |
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxocer | |
73963 | |
172.12 |
Sicherheit und Handhabung
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
H302:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
missing translation for 'einecsNumber' : 215-150-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK6310000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen