Learn More
Cer(IV)-oxid, gelbes bis blassbraunes Pulver oder Klumpen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397997
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(IV)-oxid, gelbes bis blassbraunes Pulver oder Klumpen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397997
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11397997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 021120.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12014-56-1
Summenformel CeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 212.18
MDL-Nummer MFCD00010927
InChI-Schlüssel DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ce]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) oxide
Farbe Braun bis gelb
Physikalische Form Pulver oder Klumpen
Menge 50 g
Formelmasse 172.12 (anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ09J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number021120.18,021120.30
ChargennummerK11M33 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number021120.18,021120.30
ChargennummerH11K14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number021120.18,021120.30
ChargennummerI04S063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number021120.18,021120.30
ChargennummerC13S009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number021120.18,021120.30
Name des Produkts
Cer(IV)-oxid, gelbes bis blassbraunes Pulver oder Klumpen, Thermo Scientific Chemicals >