Learn More
Cer(IV)-Ammoniumnitrat, 99.5 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
26.30 CHF - 370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16774-21-3 |
---|---|
Summenformel | H8CeN8O18 |
MDL-Nummer | MFCD00151121 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.09 |
10 g |
26.30 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.22 |
100 g |
117.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.36 |
500 g |
370.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cerium(IV) ammonium nitrate is used to offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates. It is also used as for oxidative addition reactions of electrophilic radicals to alkenes, enabling intermolecular and intramolecular carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
16774-21-3 | |
H8CeN8O18 | |
MFCD00151121 |
Spezifikation
Cerium(IV) ammonium nitrate | |
Gelb bis orange | |
99.5% (REO) | |
MFCD00151121 | |
548.23 |
16774-21-3 | |
Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen/Klümpchen usw. | |
H8CeN8O18 | |
Soluble in water. | |
Pungent |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P390-P501c
Gehäuse H272-H290-H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-827-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) ammoniumnitrate