Learn More
Cer(IV)-ammoniumnitrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445323
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(IV)-ammoniumnitrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445323
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11445323
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12882.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Cer(IV)-amoniumnitrat, >-98 %, H8CEN8O18, CAS-Nummer-16774-21-3, Ammonium-cer(IV)-nitrat; CAN, 1000 g, Transportgefährdungsklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:NITRATE, ANORGANISCH, N.O.S., 240-827-6, 548,23, H272-H290-H302-H314-H317-H335
Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(IV)-Ammoniumnitrat wird häufig als Oxidationsmittel für viele funktionelle Gruppen wie Alkohole, Phenole und Ether sowie C-H-Bindungen verwendet. Es dient als Reagenz zur Entfernung des Schutzes von Alkohol in der organischen Synthese. Es ist nützlich bei der Synthese von Heterozyklischen Stoffen wie Chinoxalin-Derivaten, die in Farbstoffen, organischen Halbleitern und DNA-Trennmitteln verwendet werden. Es ist ein aktiver Bestandteil eines Chromätzmittels, das bei der Herstellung von Fotomasken und Flüssigkristallanzeigen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel H8CeN8O18
MDL-Nummer MFCD00151121
Synonym Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) ammonium nitrate
Menge 50 g
Strukturformel (NH4)2Ce(NO3)6
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,1992
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 548.23
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cer(IV)-ammoniumnitrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >