Learn More
Cer-Eisenoxid, 20 % in H2O, Nanopartikeldispersion, niedriger pH, < 5.0 nm APS-Zahl gewichtet, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424135
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer-Eisenoxid, 20 % in H2O, Nanopartikeldispersion, niedriger pH, < 5.0 nm APS-Zahl gewichtet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424135
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15424135
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047283.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD02687051
Synonym Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium iron oxide
Namenshinweis 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Farbe Rot bis braun
pH Low
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Dispersible in water.
Geruch Petroleum-like
Dichte 1.23 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid
Name des Produkts
Cer-Eisenoxid, 20 % in H2O, Nanopartikeldispersion, niedriger pH, < 5.0 nm APS-Zahl gewichtet, Thermo Scientific Chemicals >