Learn More
Cer(III)-sulfat-Octahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10450-59-6 | Ce2O12S3·8H2O | 712.55 g/mol
189.00 CHF - 711.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-59-6
Summenformel Ce2O12S3·8H2O
Molekulargewicht (g/mol) 712.55
MDL-Nummer MFCD00149641
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10547563
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192790500
50 g Glasflasche
189.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10017632
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192792500
250 g Glasflasche
711.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10450-59-6
Ce2O12S3·8H2O
712.55
MFCD00149641
Spezifikation
Cerium(III) sulfate octahydrate
Weiß
38.0 to 40.5% (Ce)
Ce2(SO4)3·8H2O
09,99
Solubility in water: slightly soluble
712.55
Spurenmetallbasis
10450-59-6
Kristalle und/oder Stückchen
Ce2O12S3·8H2O
MFCD00149641
10, 1961
712.55
99.99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-sulfat-Octahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals