Learn More
Cer(III)-phosphat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13454-71-2 | CeO4P | 235.09 g/mol
59.80 CHF - 636.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-71-2
Summenformel CeO4P
Molekulargewicht (g/mol) 235.09
MDL-Nummer MFCD00049424
InChI-Schlüssel TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk
PubChem CID 159673
IUPAC-Name Cer(3+);phosphat
SMILES [Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11383608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.14
25 g
59.80 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11373608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.22
100 g
168.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11363608
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.36
500 g
636.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Intermediate product in cerium-based technique for staining lysosomal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 236-637-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-phosphat, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals