Learn More
Cer(III)-oxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319387
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-oxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319387
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11319387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040227.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15750-47-7
Summenformel C6Ce2O12
Molekulargewicht (g/mol) 544.29
MDL-Nummer MFCD00013082
InChI-Schlüssel ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC-Name Cer;oxalsäure;hydrat
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2001
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Formelmasse 544.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number040227.22,040227.14
ChargennummerE12T007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number040227.22,040227.14
ChargennummerI12T029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040227.22,040227.14
ChargennummerH18T024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040227.22,040227.14
ChargennummerA19U003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040227.22,040227.14
Name des Produkts
Cer(III)-oxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >