Learn More
Cer(III)-nitrathydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
192.00 CHF - 558.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MDL-Nummer MFCD00010926
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043181.14
25 g
192.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11384868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043181.22
100 g
558.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cerium(III) nitrate hydrate is used as an analytical reagent. It acts as a catalyst in petrochemical industry and in the pharmaceutical industry. Further, it is a chemical that helps burn tissue recover in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MFCD00010926
Spezifikation
Cerium(III) nitrate hydrate
Weiß
99.998%
MFCD00010926
326.13 (Anhydrous)
Hygroskopisch
1.67g/cm3 at 20°C
150°C - 3H2O
Kristallin
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Soluble in water,alcohol and acetone
Acidic
White crystalline
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P220-P221-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P501c
Gehäuse H272-H315-H318-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-297-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cer(III)-nitrathydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, REacton™