Learn More
Cer(III)-chlorid-Hydrat, weiße kristalline Aggregate, REacton™, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
63.60 CHF - 192.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 19423-76-8 |
---|---|
Summenformel | CeCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 246.47 |
MDL-Nummer | MFCD00149633 |
InChI-Schlüssel | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | Cerous chloride |
IUPAC-Name | Cer(3+) Hydrat Trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011325.18 |
50 g |
63.60 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011325.30 |
250 g |
192.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
19423-76-8 | |
246.47 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
Cer(3+) Hydrat Trichlorid |
CeCl3 | |
MFCD00149633 | |
Cerous chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Spezifikation
Cerium(III) chloride hydrate | |
19423-76-8 | |
Kristalline Aggregate | |
CeCl3 | |
Cerous chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
Cer(3+) Hydrat Trichlorid | |
246.48 (Anhydrous) |
Rare Earth Oxides Content | |
Weiß | |
99.9% | |
MFCD00149633 | |
Soluble in water and strong mineral acids. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.47 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK5150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern