Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419793
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419793
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11419793
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.30
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(III)-chloridheptahydrat wird bei der Herstellung von Allylsilanen aus Estern verwendet. Es wird als Reduktionsmittel in der organischen Synthese anstelle von Natriumborhydrid verwendet. Bei der Luche-Reaktion ergibt Carvon selektivn Allylalkohol.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Tetrahydrofuran. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3·7H2O
MDL-Nummer MFCD00149634
Synonym Cerous chloride heptahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride heptahydrate
Menge 250 g
Merck Index 14,1997
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formelmasse 372.60 (246.48 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium chloride heptahydrate
Name des Produkts
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >