Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409793
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11409793
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11409793
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12947.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cer(III)-chloridheptahydrat wird bei der Herstellung von Allylsilanen aus Estern verwendet. Es wird als Reduktionsmittel in der organischen Synthese anstelle von Natriumborhydrid verwendet. Bei der Luche-Reaktion ergibt Carvon selektivn Allylalkohol.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Tetrahydrofuran. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3·7H2O
MDL-Nummer MFCD00149634
Synonym Cerous chloride heptahydrate
Specifications
Chemischer Name oder Material Cerium(III) chloride heptahydrate
Menge 50 g
Merck Index 14,1997
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Formelmasse 372.60 (246.48 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium chloride heptahydrate
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >