Learn More
Cer(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485200
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11485200
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044496.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Cerium(III) carbonate hydrate is used to prepare cerium chloride and incandescent lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Summenformel C3Ce2O9
Molekulargewicht (g/mol) 460.26
MDL-Nummer MFCD00149635
InChI-Schlüssel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC-Name Cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium (III) carbonate hydrate
Schmelzpunkt 848°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1996
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 460.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Reacton™
Name des Produkts
Cer(III)-Carbonathydrat, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >