Learn More
Cer(III)-carbonathydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10776573
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-carbonathydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10776573
Marke: Thermo Scientific Acros 379400100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54451-25-1
Summenformel C3Ce2O9
Molekulargewicht (g/mol) 460.26
MDL-Nummer MFCD00149635
InChI-Schlüssel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16212049
IUPAC-Name Cerium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) carbonate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Ce(CO3)3·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 460.27
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number379402500,379400500,379400100
ChargennummerA0432718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number379402500,379400500,379400100
ChargennummerA0427247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number379402500,379400500,379400100
ChargennummerA0425083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number379402500,379400500,379400100
ChargennummerA0453238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number379402500,379400500,379400100
Name des Produkts
Cer(III)-carbonathydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >