Learn More
Cer(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323948
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323948
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040373.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III) bromide is used as an additive for chemical reagent. Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14457-87-5
Summenformel Br3Ce
Molekulargewicht (g/mol) 379.83
MDL-Nummer MFCD00016004
InChI-Schlüssel MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Cerium tribromide; Cerous bromide
IUPAC-Name cerium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1560°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) bromide
Schmelzpunkt 733°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Grau nach Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1995
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 379.83
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.18 g/mL
Name des Produkts
Cer(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >