Learn More
Cer(III)-ammoniumnitrat-Tetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304467
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cer(III)-ammoniumnitrat-Tetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407350
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11304467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038367.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13083-04-0 | CeH16N7O19 | 558.27 g/mol
A useful oxidant for organic synthesis. This chemical is also useful for the synthesis of quinoxaline derivatives which are useful as DNA cleaving agents, dyes, and organic semiconductors. Used to release organic ligands from metal carbonyls. Whereby the metal is oxidized, Carbon monoxide is produced, and the organic ligand is released.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13083-04-0
Summenformel CeH16N7O19
Molekulargewicht (g/mol) 558.27
MDL-Nummer MFCD00213483
InChI-Schlüssel AIVZRMAXALRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ce.3no3.2hno3.4h2o.2nh3, ammonium cerium iii nitrate tetrahydrate, cerous ammonium nitrate, hydrated, reagent, cerium iii ammonium nitrate tetrahydrate, reagent grade, cerium 3+ bis nitric acid diamine tetrahydrate trinitrate
PubChem CID 91886599
IUPAC-Name cerium(3+) bis(nitric acid) diamine tetrahydrate trinitrate
SMILES N.N.O.O.O.O.[Ce+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate
Namenshinweis For reagent grade
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 558.28 (486.22 Anhydrous)
Güte Reagenz
Aussehen White crystalline
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT25J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Artikelnummer038367.36,038367.22
ChargennummerR02J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer038367.22
ChargennummerN11I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer038367.36,038367.22
ChargennummerY07E055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038367.36,038367.22
ChargennummerW15H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038367.36,038367.22
Name des Produkts
Cer(III)-ammoniumnitrat-Tetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals >