Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Dosiergeräte werden aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind daher in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
475.00 CHF - 682.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Material | Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Präzision | 0,6% |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10697501
|
Hirschmann™
9312000 |
0.2 bis 1 ml |
475.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10094630
|
Hirschmann™
9322000 |
0,4 bis 2 ml |
475.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607511
|
Hirschmann™
9332000 |
1 bis 5 ml |
475.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10329890
|
Hirschmann™
9362000 |
10 bis 60 ml |
682.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10156770
|
Hirschmann™
9342000 |
2 bis 10 ml |
475.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10440981
|
Hirschmann™
9352000 |
5 bis 30 ml |
667.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Drehbarkeit
- Medienrückführsystem zur einfachen und schnellen Entlüftung ohne Reagenzverlust
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Zur Verwendung innerhalb eines Temperaturbereichs von 4 bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder | |
Flasche | |
0,6% |