Learn More
Hirschmann™ Ceramus Classic Dosiergeräte
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Classic Dosiergeräte haben sich dank ihrer außergewöhnlich hochwertigen Werkstoffe, ihrer einfachen Handhabung sowie ihrer anwenderfreundlichen Konstruktion für manuelle Dosieranwendungen bewährt, da sie die Routineaufgaben im Labor deutlich vereinfachen.
Marke: Hirschmann™ 9340000
226.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Gewindeanschluss für Saugschlauch
- Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Optimale chemische und thermale Beständigkeit aller mediumfördernder Teile
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
2 bis 10 ml | |
0,25 ml |
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder | |
Flasche | |
0.006 |