Learn More
Ceramide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001121
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ceramide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001121
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001121
Marke: Tocris Bioscience 0744/50
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ser/Thr protein phosphatase activator
A potent modulator of cell proliferation and differentiation. Activates protein phosphatase-1 (PP1) and -2A (PP2A), as well as ceramide-activated protein phosphatase (CAPP) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3102-57-6
Summenformel C20H39NO3
Molekulargewicht (g/mol) 341.54
MDL-Nummer MFCD00153903
InChI-Schlüssel BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Synonym n-acetylsphingosine, c2-ceramide, c2 ceramide, n-acetyl-sphing-4-enine, n-acetyl-ceramide, d-erythro-sphingosine, n-acetyl, n-acetyl-d-sphingosine, acetyl ceramide, c2 ceramide d18:1/2:0, acetamide, n-2-hydroxy-1-hydroxymethyl-3-heptadecenyl-, r-r*,s*-eMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5497136
ChEBI CHEBI:46979
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceramide
Menge 50 mg
Formelmasse 341.53
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ceramide, Tocris Bioscience™ >