Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke:  Nabertherm™ 691600507
30.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11999745
  • 30.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Tmax:1200 °C
  • Höhe:12,7 mm
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für die Öfen: L(T) 3, LV(T) 3
Gerippte Platte
Keramik
14 cm
13 cm
1200 °C
Muffelöfen
15 cm
1,27 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > Länge:15cm; Material:Keramik