Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke:  Nabertherm™ 691600509
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11919755
  • 40.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Tmax:1200 °C
  • Höhe:12,7 mm
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für die Öfen: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Gerippte Platte
Keramik
22 cm
23 cm
1200 °C
Muffelöfen
22 cm
1,27 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > Länge:24 cm; Material:Keramik