Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke:  Nabertherm™ 691600875
94.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10122732
  • 96.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Tmax:1200 °C
  • Höhe:12,7 mm
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für die Öfen: L(T) 40
Gerippte Platte
31 cm
1,27 cm
1200 °C
Keramik
31 cm
49 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > Länge:31cm; Material:Keramik