Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert
GREENER_CHOICE
Waste no time finding the right part numbers for your application. Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT2 Expert is an application driven centrifuge to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke:  Fisherbrand™ 75009201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30002340
  • 6775.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Easy to Use:
  • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
  • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
  • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
  • System saves time when switching between applications
  • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
  • Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
  • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
  • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
  • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
  • Technology optimizes safety and improves separations
Space-Saving Design:
  • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
Energy Efficient:
  • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.6 L
15,200 rpm
No
Zentrifuge
50/60 Hz
25,830 x g
GT2 Expert
Yes
Yes
100/240 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    209
    Stunden
    11
    Minuten
    21
    Sekunden
    39
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert > Fisherbrand™Centrifuge GT2 Expert, Refrigerated; No