Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenbecher
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke: Eppendorf™ 5810716004
1189.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Becher für: Rotor S-24-11-AT, Rotor A-4-62, Rotor A-4-81
Spezifikation
Eppendorf Rotor A-4-62 (CFA-150-010C) | |
Becher | |
4/Pckg. |
250 mL | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenbecher > Zur Verwendung mit: Rotor A-4 #-62 (CFA-150-010C); Menge: 4/Pk.; Volumen: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur