Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke: Eppendorf™ 5810753007
201.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
Spezifikation
Adapter | |
3 bis 15 ml | |
16 mm | |
2 pro Packung |
Flach | |
Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge | |
48 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13