Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke:  Eppendorf™ 5810750008
181.22 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10293172
  • 190.76 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
1,2 bis 5 ml
11 mm
2 pro Packung
Flach
Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge
100
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R > Kapazität: 1.2 bis 5 ml; Anzahl der Plätze: 100