Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R High Speed Package (EU)
GREENER_CHOICE
Die Zentrifuge 5910 R verfügt über ein fortschrittlicheres Temperaturmanagement und ist flexibler als Standard-Mehrzweckzentrifugen.
Marke:  Eppendorf™ 5942000148
Artikelnummer. 16612842
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochgeschwindigkeitspaket
  • Mit Rotor FA-6x50
  • Gekühlt
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22,132 x g
14.5 in.
28.3 in.
1650 w
230 V 50/60 Hz
99 (5 Programmtasten)
großes, helles LCD-Display
10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
72 cm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
100 to 14,000 rpm
10/10
Videos
  • Eppendorf - Centrifuge 5910 R
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R High Speed Package (EU) > EU-Stecker