Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
GREENER_CHOICE
Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.
Marke:  Eppendorf™ 5811000820
13740.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15865123
  • 13794.96 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 750 ml
  • Plattenrotor zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR-, Zellkultur- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 85 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 20.913 x g (14.000 U/min)
  • Aerosol-dichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel für einfache, einhändige Anwendung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Mehr anzeigen
    Videos
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf 5810 R
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Brochures
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R > Modell: Zentrifuge 5810 R, Tastatur; Lieferumfang: mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen, gekühlt: Ja; elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);
      The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.