Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.
Marke: Eppendorf™ 5805000620
10262.89 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
20.913 × g | |
Ja | |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | |
<58 dB(A) | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
-9 bis +40 °C | |
Tischzentrifugen | |
25,0 in. | |
13,5 in. | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
1650 W |
Keypad | |
14,000 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
Zentrifuge 5804 R, Tastatur | |
Ja | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion | |
64 x 55 x 34 cm | |
63,4 cm | |
34,2 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31