Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Die universell einsetzbare Eppendorf Zentrifugenfamilie 5702 mit niedriger Geschwindigkeit wurde speziell für die Bedürfnisse von klinischen Forschungslaboren und Zellkulturlaboren mit mittlerem Durchsatz entwickelt. Diese Zentrifugen sind sehr leise und kompakt, so dass sie leicht auf einen Labortisch passen.
Marke:  Eppendorf™ 5702000010
2281.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15845083
  • 2290.12 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 3.000 × g (4,400 U/min)
  • Sehr kompakte Standfläche für jeden Labortisch
  • Sehr leiser Betrieb zum Wohle Ihrer Umwelt
  • Niedrige Zugriffshöhe zum einfachen Be- und Entladen der Proben
  • Sanftbremsfunktion für langsames Beschleunigen und Bremsen. Optimiert für die Zelltrennung durch Gradientenzentrifugation
  • 'Bei voreingestellter Drehzahl startet der Timer bei Erreichen der eingestellten Drehzahl und gewährleistet reproduzierbare Zentrifugationsläufe
  • Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
  • Rostfreie und leicht zu reinigende Rotorkammer aus Edelstahl
  • Elektronische Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Ohne Rotor
    4,400 U/min
    <52 dB(A) mit Rotor A-4-38
    230 V/50-60 Hz (EU)
    LCD-Anzeige
    24 cm
    12,6 in.
    200 W
    Zentrifuge 5702, Drehknöpfe
    Nein
    230 V
    3.000 × g
    Nein
    320 x 400 x 240 mm
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    9,6 in.
    0 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion
    32 cm
    Rotary Knob
    Ja
    50/60 Hz
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Eppendorf™ Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH > Modell: Zentrifuge 5702 Ri, Drehknöpfe; Lieferumfang: ohne Rotor; gekühlt: Nein; Elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);
    Die Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.