Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R
GREENER_CHOICE
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Centrifuge 5425 und Centrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 x g.
Marke:  Eppendorf™ 5406000313
6072.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16895100
  • 6096.29 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben bietet die gekühlte Zentrifuge 5425 R mit ihrem fortschrittlichen Kühlsystem eine präzise Temperaturregelung.
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. einstellbare Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten (nur Zentrifuge 5425), Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0 ml-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Max. Rotorkapazität: 10 × 5,0 ml-Gefäße
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.060 U/min
Große, helle LCD-Anzeige
<54 dB(A)
11,42 in.
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Zentrifuge 5425R, gekühlt, EU-Stecker, Tastatur, ohne Rotor
Tastenfeld
No
50/60 Hz
21.300 × g
10,24 in.
10 s bis 9 h 59 min, mit Dauerbetriebsfunktion
29 cm
Mikrozentrifuge, EU-Stecker
230 V/50-60 Hz (EU)
Zentrifuge 5425 R, Tastatur
Ja
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5425/5425 R > Modell: Zentrifuge 5425 R, Tastatur; Lieferumfang: ohne Rotor; gekühlt: Ja; Elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);
Die Zentrifuge 5425 ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.