Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5420
GREENER_CHOICE
Die Eppendorf-Zentrifuge 5420 bietet eine Kapazität von 24 Plätzen auf einer kleinen Stellfläche und unterstützt Nukleinsäure-Aufreinigungs- und Gelextraktionsanwendungen.
Marke:  Eppendorf™
2052.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16408530
  • 2060.21 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardrotor für bis zu 24 x 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen
  • Rotoroption für bis zu 32 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen oder 4 x PCR-Streifen mit 8 Positionen
  • Adapter für 0,2, 0,4 und 0,5 ml-Röhrchen sowie 0,6 ml-BD Microtainer™
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Die automatische Deckelöffnung am Ende des Laufs verhindert das Aufwärmen der Probe und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben
  • Hochwertige Rotoren aus eloxiertem Aluminium und Rotordeckel
  • Eine Taste für Kurzdrehfunktion für eine schnelle Zentrifugation – Sie müssen die Taste nicht die ganze Zeit gedrückt halten
  • Leicht zu reinigendes Bedienfeld mit Tastatur
  • Besonders kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 Zoll (B × T × H)
  • Max. Drehzahl: 21.300 × g (15,060 U/min)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    15.060 U/min
    Großes, hell beleuchtetes LCD
    22 cm
    10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
    24 cm
    Mikrozentrifuge
    Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
    230 V/50-60 Hz (EU)
    13,8 in.
    Zentrifuge 5420, Tastatur
    Nein
    50/60 Hz
    21.300 × g
    8,7 in.
    < 56 dB(A).
    9,4 in.
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Ohne Rotor
    Yes
    Tastenfeld
    35 cm
    290 W
    En ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    230 V
    Die Zentrifuge 5420 ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.