Learn More
Thermo Scientific™ Bio-Flaschen aus Polypropylen für die Zentrifugation
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 mL
400 mL
Beschreibung
Verwenden Sie diese Polypropylen-Bioflaschen mit Schraubverschluss zum Zentrifugieren mit runden Bechern wie im Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
- Mit Schraubverschluss
- Die 180 ml-Bioflaschen (75-003-800) sind kompatibel mit Rundbechern für den Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
- Die 400 ml-Bioflaschen (75-007-585) sind kompatibel mit Rundbechern für den Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 12 x 180 ml |
Kapazität (metrisch) | 180 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Form | Rund |
Produkttyp | Bioflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundbecher für Thermo Scientific TX-200 Rotor |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
4. GP_Multifuge X1_X4 Pro_Megafuge ST1_ST4 Plus_EN_1223.pdf
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bio-Flaschen aus Polypropylen für die Zentrifugation >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur