Learn More
Kartell™ Transparente Hitachi-Gefäße aus PS
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Probenbecher eignen sich für die Probenanalyse.
Marke: Kartell™ 02511004
28.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Auswahl an kristallklaren Bechern aus Polystyrol für automatische Analysatoren mit konischen Hülsen
- Eigenständiger Aufbau
- CE-IVD-genehmigt
Spezifikation
1000/Pack | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Für Centrifichem™, Technicon™ und Beckman™ Spektrometer |
38 ml | |
TBG | |
Ja | |
24,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Transparente Hitachi-Gefäße aus PS > Fassungsvermögen:0.5mL; Höhe:24,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur