Learn More
Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Rollentuchspender mit Zentralentnahme
Intelligenter, grauer Wischtuchspender mit wasserfester Oberfläche, perfekt für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich.
84.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dispenser |
---|---|
Aufnahmevermögen | Wipes |
Material | Plastic |
Mounting | Wall or Surface Mount |
No. of Compartments | 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10407001
|
Kimberly-Clark™
7087 |
Grau |
84.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- No-touch Spender für Rollenwischtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Konform mit den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit
- Wandmontierbar, ideal für Reinigungsstationen
- Kompatibel mit Folgenden Produkten: WypAll™
Spezifikation
Dispenser | |
Plastic | |
1 |
Wipes | |
Wall or Surface Mount | |
Je 1 |